Learn More
Oxibendazol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318128 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318128 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15784000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxibendazole
CAS 20559-55-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxibendazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H15 N3 O3
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Oxibendazole, Methyl N-(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, SKF-30310
InChI-Formel InChI=1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMILES CCCOc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC-Name Methyl-N-(5-Propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 249.27
Menge 1 mL
Formelmasse 249,1113 g/mol