Learn More
WTW™ OxiCal-ST Kalibrier- und Aufbewahrungsgefäß für StirrOx G
Die Kalibrier- und Lagerbehälter für die WTW-Sauerstoffsensoren sind geeignet für die normenkonforme Kalibrierung (gemäß DIN ISO 5814 oder DIN ISO 17289: 2014-12) mit wasserdampfgesättigter Luft sowie für die Lagerung der Sensoren zum Schutz der empfindlichen Membran.
Marke:  WTW™ 205349
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 10613782
  • 213.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2024