Learn More
Honeywell Burdick & Jackson™ Oxidation Reagent, 0.05M Iodine in 90/10 Pyridine/Water (v/v)
Artikelnummer. p-7161175
Click to view available options
Menge:
4 x 2,5 l
Verpackungsart:
GLASFLASCHE, GL45
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16875421
Marke: Honeywell Burdick & Jackson™ BR6642.5GL
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
BioSyn™, for DNA/RNA synthesis
Burdick & Jackson™ BioSyn™ Reagenzien und Lösungsmittel für DNA/RNA-Synthese
  • Honeywell Burdick & Jackson™ BioSyn™ Lösungsmittel und Reagenzien werden speziell verarbeitet und gereinigt, um eine hervorragende Syntheseeffizienz zu gewährleisten
  • Ideal für die Oligonukleotid-Synthese unabhängig von der Anwendung
  • Alle Lösungsmittel und Reagenzien werden gefiltert (0,2 Mikrometer für Oxidationsreagenzien und 0,1 Mikrometer für alle anderen Reagenzien), um Partikelkontamination zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7553-56-2
Dichte 0,983 g/cm3
Verpackungsart GLASFLASCHE, GL45
Menge 4 x 2,5 l