Learn More
Haldenwanger™ Konisch zulaufende Alsint-Tiegel aus Oxidkeramik mit hoher Form
Artikelnummer. 10500062
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80mL
150mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10500062
Marke: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*C/4
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bis ca. 1700°C einsetzbar, Al2O3-Gehalt 99,7%.
Volumen: 80mL
φ Aussen: 50/27mm
Höhe: 65mm
Spezifikation
Material Oxidkeramik
Kapazität (metrisch) 80mL
Außendurchmesser (metrisch) 50mm
Product Type Alsint Schmelztiegel
Form Konisch