Learn More
Oxindol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024323
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11463038
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18764.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 59-48-3 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Oxindole is considered as indole analogue, which shows pharmacological activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oxindol gilt als Indolanalogon, das pharmakologische Aktivität zeigt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Ethanol, Dimethylsulfoxid und Äther. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59-48-3
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00005711
InChI-Schlüssel JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxindole, indolin-2-one, 2-oxindole, 2-indolinone, 1,3-dihydro-2h-indol-2-one, oxindol, 2-oxoindoline, 2-oxindoline, indol-2 3h-one, 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro
PubChem CID 321710
ChEBI CHEBI:31697
IUPAC-Name 1,3-Dihydro-2-indolein
SMILES C1C2=CC=CC=C2NC1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Oxindole
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Siedepunkt 194°C to 196°C (17 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 114692
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,ethanol,dimethyl sulfoxide and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) ≥97%