Learn More
WTW™ OxiTop Control 12,Komplettpaket,meßbereit für 12 Meßstellen
Artikelnummer. 10682782
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
OxiTop™ Kontrolle 12 BSB-Messgerät
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10682782 OxiTop™ Kontrolle 12 BSB-Messgerät 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10682782 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 208204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zeitsparende und fehlerfreie automatische statistische Auswertung.
  • Komfortable Bedienung über praktische Steuerung
  • Geeignet für große Probenvolumina – bis zu 100 parallele Proben
  • Einfache Zuordnung durch automatische Proben-ID
  • Komplettpaket für 6 oder 12 Messpunkte
  • Nachfolger des OxiTop-Systems
  • Infrarot-Schnittstelle und softwaregesteuerte Funktionen
  • Daten können über das Kabel AK-540/B und das Kommunikationsprogramm Achot OC auf einen PC zur Auswertung übertragen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ OxiTop™ Kontrolle 12 BSB-Messgerät
Anschlusstyp AK-540/B-Kabel
Betriebstemperatur (metrisch) 5 °C bis 50 °C
Genauigkeit ±1 % des Werts ±1 hPa
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Selbsttests, 12 gleichzeitige Messungen
Enthält Controller OC 100, IS 12 induktives Rührsystem system, 12 OxiTop™-C Messeinheiten mit IR-Schnittstelle, universeller Stromversorgung, 12 Probenflaschen, 12 Gummihüllen, 12 Rührstäbe, Gefäß mit Messkopf, Rührer, Software u. Kabel, CO2-absorbierend, Nitrifikationshemmer, Überlaufmessbecher, Rührstäbe, Rührstabentnehmer, Diagrammpapier (Blöcke)
Gewährleistung 1 Jahr
Höhe (metrisch) 70 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.8 Zoll
Durchmesser (metrisch) 70 mm