Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bakteriologischer Agar (Agar Nr. 1)
Artikelnummer. 10055782
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10055782 5 kg 5 Kilogramm
10351303 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10055782
Marke: Thermo Scientific™ LP0011T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Oxoid Bakteriologischer Agar (Agar Nr. 1) ist ein klarer gereinigter bakteriologischer Agar mit hoher Gelstärke, der mit allen Kulturmedien kompatibel ist.
Oxoid Bakteriologischer Agar (Agar Nr. 1) ist ein klarer gereinigter bakteriologischer Agar mit hoher Gelstärke, der mit allen Kulturmedien kompatibel ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Agar, bakteriologisch (Agar-Nr. 1)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 5 kg