Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bakteriologischer Agar (Agar Nr. 1)
Artikelnummer. 10351303
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10351303 500 g 500 Gramm
10055782 5 kg 5 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10351303
Marke: Thermo Scientific™ LP0011B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Oxoid Bakteriologischer Agar (Agar Nr. 1) ist ein klarer gereinigter bakteriologischer Agar mit hoher Gelstärke, der mit allen Kulturmedien kompatibel ist.
Oxoid Bakteriologischer Agar (Agar Nr. 1) ist ein klarer gereinigter bakteriologischer Agar mit hoher Gelstärke, der mit allen Kulturmedien kompatibel ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Agar, bakteriologisch (Agar-Nr. 1)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g