Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Alternative Thioglycollate Broth
Artikelnummer. 11489698
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11489698
Marke: Thermo Scientific™ CM0391B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Oxoid Thioglycollate Broth, Alternative is a non-viscous thioglycollate medium is used for the culture of turbid biological products.
Oxoid Thioglycollate Broth, Alternative is a non-viscous thioglycollate medium is used for the culture of turbid biological products.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: USP-Alternative.
Beschreibung Thioglycolat-Bouillon (USP-Alternative)
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 17.2 l Medium