Learn More
Thermo Scientific™ Amies-Transportmedium (dehydratisiert)
Artikelnummer. 10750724
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. 10750724
Marke: Thermo Scientific™ CM0425J
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Vereinfachen Sie mit diesem Transportmedium die Erfassung, den Transport und die Pflege anspruchsvoller pathogener Organismen.
Vereinfachen Sie die Erfassung, den Transport und die Pflege anspruchsvoller pathogener Organismen mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Amies-Transportmedium (dehydratisiert). Das Amies-Transportmedium ist eine Modifikation des Stuarts-Transportmedium1,2,3,4 mit Ersatz von Glycerophosphat durch einen anorganischen Phosphatpuffer und Zugabe von Holzkohle zum Medium.
Der Metabolismus von Glycerophosphat durch coliforme Organismen und andere gramnegative Stäbchen in Stuarts ursprünglicher Formulierung führte zur Vermehrung dieser Organismen aus Wundabstrichen und Stuhlproben.
Konservieren Sie Bacteroides ureolyticus und andere anspruchsvolle Organismen während ihres Transports von der Klinik zum Labor mit dem Amies-Transportmedium5.
Die Konzentration von NaCl bei 0,3 % w/v wurde von Amies als optimal für die Konservierung von Neisseria gonorrheae erkannt.
Kalzium- und Magnesiumsalze kamen in der Überzeugung hinzu, dass diese Ionen für die Kontrolle der Permeabilität der Bakterienzellen von Bedeutung sind und so zu ihrem Überleben beitragen.
Stuart3 zeigte, dass das Überleben von Neisseria gonorrheae mit Holzkohletupfern verbessert wird, aber da sie schwarz und staubig sind, erwiesen sie sich bei den Patienten als unbeliebt. Amies1 hat dieses Problem gelöst, indem er Holzkohle in dieses Medium integriert hat.
Die Agarkonzentration wurde gegenüber der von Stuart vorgeschlagenen Konzentration erhöht, da das Vorhandensein von Holzkohlepartikeln die Geliereigenschaften des Agars beeinträchtigt.
Amies entfernte den Methylenblau-Indikator aus Stuarts Formulierung und hielt ihn wegen des Vorhandenseins der Kohle im Medium für überflüssig. Es ist darauf zu achten, dass die vorbereiteten Transportmediumflaschen nicht länger als 9 Monate ab dem Datum der Zubereitung gelagert oder frisch gedämpft werden und die Holzkohle vor der Verwendung resuspendiert wird.
Der Wert dieser Modifikationen wurde in zwei Studien nachgewiesen, die die Effizienz verschiedener Transportmedien5,6 testeten. Das Amies-Transportmedium wird für den Transport von Proben empfohlen, die für Bacteroides ureolyticus kultiviert werden sollen.7
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Thermo Scientific Oxoid Amies Transportmedium
Form Pulver
Produkttyp Trockennährmedien
Menge 250 g
Ertrag Für 12,5 l Medium
Nur für Laboranwendungen