Learn More
Thermo Scientific™ Anaerobier-Bouillon-Basis (dehydriert)
Artikelnummer. 10556723
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10556723 500 g 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10556723
Marke: Thermo Scientific™ CM0957B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kultivieren Sie mit diesem Nährboden anaerobe Mikroorganismen, insbesondere Bacteroides spp. und andere anspruchsvolle Anaerobier.
Kultivieren Sie mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerobier-Agar-Basis (dehydriert) anaerobe Mikroorganismen, insbesondere Bacteroides spp. und andere anspruchsvolle Anaerobier. Die Anaerobier-Bouillon-Basis wird aus einer Reihe von Nährstoffen formuliert, die ausgewählt wurden, um die Gewinnung und das Wachstum der meisten anaeroben Organismen von klinischer Bedeutung zu optimieren.
Anaerobier-Agar-Basis enthält Peptone, die sorgfältig ausgewählt wurden, um ein gutes Wachstum von anaeroben Bakterien zu unterstützen, und Hefeextrakte als Vitaminquelle . Die enthaltende Stärke absorbiert toxische Metaboliten1. Das hinzugefügte Arginin ist ausreichend, um ein Wachstum des Eubacterium lentum2 zu gewährleisten, während Hämin und Vitamin K Wachstumsfaktoren sind, die von vielen Bacteroides spp. benötigt werden3. Hämin wird auch von Porphyromonas spp. benötigt. Natriumsuccinat verbessert das Wachstum von Prevotella melaninogenica und Bacteroides spp.4. Als Energiequelle für asaccharolytische Kokken wie Veillonella wird Natriumpyruvat hinzugefügt. Es wirkt ähnlich wie Katalase und zersetzt Spuren von Wasserstoffperoxid, das durch die Reaktion von molekularem Sauerstoff mit Nährbodenkomponenten erzeugt werden kann5. L-Cystein-Hydrochlorid und Dithiothreitol sind Reduktionsmittel und Cystein hat sich auch als Wachstumstimulant für einige Anaerobier gezeigt6.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Anaerobier-Basal-Bouillon
Form Pulver
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gesundheitswesen
Menge 500 g