Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ O-Ring
Artikelnummer. 10118052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10118052 5/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10118052 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AG0030A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.80 €
    43.70 € / 5 Stück
    Sparen 5.10 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Oxoid O-Ring für Anerobengefäße ist für die Verwendung mit AnaeroJar2.5 L, Teilenr. AG0025 A, vorgesehen.
Der Oxoid O-Ring für Anerobengefäße ist für die Verwendung mit AnaeroJar2.5 L, Teilenr. AG0025 A, vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ AnaeroJar O-Ring
Produktlinie Thermo Scientific Oxoid
Menge 5/Packung