Learn More
Thermo Scientific™ Antibiotika-Medium Nr. 1 (dehydratisiert)
Artikelnummer. 10649364
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10649364
Marke: Thermo Scientific™ CM0327B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Durchführung mikrobiologischer Assays von Antibiotika mit der Saatschicht des Antibiotika-Mediums Nr. 1
Führen Sie mikrobiologische Antibiotika-Assays mit der Saatschicht des Thermo Scientific™ Oxoid™ Antibiotika-Mediums Nr. 1 (dehydratisiert) durch. Dies ist eines der wichtigsten Medien bei der Antibiotika-Assay-Arbeit und liegt in einer speziell modifizierten Form vor, um die Eigenschaften von Oxoid Agar Nr. 1 zu nutzen. (LP0011).
Bestimmte Agars haben hemmende Eigenschaften gegenüber einigen Antibiotika, insbesondere gegenüber Streptomycin, Kanamycin, Polymyxin B und Neomycin1. Das Oxoid Antibiotika-Medium Nr. 1 hat diese hemmenden Eigenschaften nicht und ist daher besonders gut für Antibiotika-Assays geeignet.
Das Antibiotika-Medium Nr. 1 ist ein empfohlenes Medium für die Saatschicht bei der Vorbereitung von Platten für den mikrobiologischen Assay von Antibiotika.
  • Das Medium wird als Saat-Agar mit Micrococcus flavus für den Plattenassay von Bacitracin, mit Sarcina lutea für den Plattenassay von Chloramphenicol und mit Staphylococcus aureus für den Assay von Kanamycinsulfat, Penicillin G, Natriummethicillin und Natriumoxacillin verwendet.
  • Wird als Basis-Agar für den Assay einer Vielzahl von Wirkstoffen wie Chloramphenicol, Kanamycinsulfat, Colistinsulfat, Natriummethicillin, Natriumoxacillin und Vancomycin-Hydrochlorid eingesetzt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: AOAC, FDA, USDA, ISO.
Beschreibung Antibiotisches Medium Nr. 1
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 18.5 l Medium