Learn More
Thermo Scientific™ Antibiotika-Medium Nr. 3 Assay-Bouillon (dehydratisiert)
Artikelnummer. 13235859
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 13235859
Marke: Thermo Scientific™ CM0287B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Führen Sie mit diesem Medium serielle Verdünnungsassays von Penicillin und anderen Antibiotika durch.
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Antibiotika-Medium Nr. 3 Assay-Bouillon (dehydratisiert) serielle Verdünnungsassays von Penicillin und anderen Antibiotika durch. Das Antibiotika-Medium Nr. 3 Assay-Bouillon wird als Bouillon in turbidimetrischen oder seriellen Verdünnungsassays bei einer Vielzahl von Antibiotika mit Staphylococcus aureus eingesetzt.
Das Antibiotika-Medium Nr. 3 Assay-Bouillon wird als Bouillon in turbidimetrischen oder seriellen Verdünnungsassays bei einer Vielzahl von Antibiotika mit Staphylococcus aureus eingesetzt.
Dieses Medium basiert auf der ursprünglichen Penassay-Bouillon und nutzt moderne Technologie.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Antibiotisches Medium Nr. 3
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 28.6 l Medium