Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Scheibenspender für antimikrobielle Empfindlichkeitstests, 150 mm, 12 Plätze
Artikelnummer. 11943462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Andruckdispenser/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11943462 1 Andruckdispenser/Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11943462 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ST1215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    924.75 €
    828.10 € / 1 Stück
    Sparen 96.65 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Platzieren Sie die Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests präzise auf dem Medium Ihrer Wahl, wenn Sie manuelle antimikrobielle Empfindlichkeitstests durchführen.
Platzieren Sie Testblättchen für den antimikrobiellen Empfindlichkeitstest bei der Durchführung des manuellen, antimikrobiellen Empfindlichkeitstests präzise auf dem Medium Ihrer Wahl – mit dem selbst andrückenden Thermo Scientific™ Oxoid™ Spender für antimikrobielle Empfindlichkeitstests.
Eine der einfachsten und am weitesten verbreiteten Methoden für Empfindlichkeitstests ist die Scheibendiffusion äußerst flexibel und bietet eine Vielzahl von Antibiotika und Konzentrationen, die sich bei Bedarf leicht ändern lassen.
Die Scheibendiffusion kategorisiert nicht nur resistente, Mittlere und empfindliche Organismen durch quantitative Ergebnisse, aber auch eine visuelle Anzeige der folgenden Punkte:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnissebenötigen , auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Nur zur Verwendung mit Oxoid antimikrobielle Testscheibe für Empfindlichkeitstests
Beschreibung Remel Scheibenspender für die antimikrobielle Empfindlichkeitstestung
Produkttyp Spender für antimikrobielle Empfindlichkeit-Testblättchen
Anzahl Plätze 12 Plätze
Menge 1 Andruckdispenser/Packung