Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dispenser für Antibiotika-Testblättchen
Artikelnummer. 10290333
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Plätze:
6 Oxoid Scheibenkassetten
8 Oxoid Scheibenkassetten
Zur Verwendung mit (Geräte):
Platten mit 100mm Durchmesser
Platten mit 90 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Plätze Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10290333 8 Oxoid Scheibenkassetten Platten mit 90 mm Durchmesser 1 Stück
10210673 6 Oxoid Scheibenkassetten Platten mit 90 mm Durchmesser 1 Stück
12705610 6 Oxoid Scheibenkassetten Platten mit 100mm Durchmesser 1 Stück
12657118 8 Oxoid Scheibenkassetten Platten mit 100mm Durchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10290333 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ST8090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    832.00 €
    733.50 € / 1 Stück
    Sparen 98.50 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Platzieren Sie die Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests präzise auf dem Medium Ihrer Wahl, wenn Sie manuelle antimikrobielle Empfindlichkeitstests durchführen.
Platzieren Sie Testblättchen für den antimikrobiellen Empfindlichkeitstest bei der Durchführung des Agardiffusionstests präzise auf dem Medium Ihrer Wahl – mit dem selbst andrückenden Thermo Scientific™ Oxoid™ Einzelapplikator für Antibiotika-Empfindlichkeitstests.
Eine der einfachsten und am weitesten verbreiteten Methoden für Empfindlichkeitstests ist die Scheibendiffusion äußerst flexibel und bietet eine Vielzahl von Antibiotika und Konzentrationen, die sich bei Bedarf leicht ändern lassen.
Die Scheibendiffusion kategorisiert nicht nur resistente, Mittlere und empfindliche Organismen durch quantitative Ergebnisse, aber auch eine visuelle Anzeige der folgenden Punkte:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnisse benötigen, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Nur zur Verwendung mit Oxoid antimikrobielle Testscheibe für Empfindlichkeitstests
Beschreibung Oxoid Spender für die antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Produkttyp Spender für antimikrobielle Empfindlichkeit-Testblättchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Platten mit 90 mm Durchmesser
Anzahl Plätze 8 Oxoid Scheibenkassetten
Verpackungsart 1 Andruckdispenser/Packung
Nur zur Verwendung mit Oxoid™ antimikrobielle Testblättchen für Empfindlichkeitstests.