Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Baird-Parker-Agar
Artikelnummer. p-6252091
Click to view available options
Menge:
10/Pckg.
Medientyp:
Baird-Parker-Agar
Füllgewicht:
17.5 g ± 5 %
Herstellungsort:
Deutschland
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12513946
Marke: Thermo Scientific™ PO5014A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses äußerst selektive und empfindliche, gebrauchsfertige Medium eignet sich zur einfachen Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Staphylococcus aureus.
Isolierung und Zählung von Staphylococcus aureus mit dem gebrauchsfertigen, hochselektiven und empfindlichen Thermo Scientific™ Baird-Parker-Agar. Das Medium unterstützt die Rückgewinnung geschädigter Zellen zur präsumtiven Identifizierung von Staphylococcus aureus in Lebensmittelproben.
Die Baird-Parker-Agar-Medium wird von nationalen und internationalen Institutionen (ISO 6888-1) für die Isolierung von Staphylococcus aureus empfohlen1.
  • Staphylococcus aureus bildet markante grau-schwarz glänzende Kolonien mit umgebenden klaren Zonen
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
  • Die Formulierung entspricht ISO 6888-1
Baird-Parker2 entwickelte dieses Medium aus der Tellurit-Glycin Formulierung von Zebovitz et al.3 und verbesserte seine Zuverlässigkeit bei der Isolierung von Staphylococcus aureus von Lebensmitteln. Die Zugabe von Natriumpyruvat schützt beschädigte Zellen und unterstützt deren Rückgewinnung4 und Eigelb-Emulsion dient als Diagnostikum.
Die selektiven Wirkstoffe Glycin, Lithium und Tellurit wurden sorgfältig ausgeglichen, um das Wachstum der meisten Bakterien in Lebensmitteln zu unterdrücken, ohne Staphylococcus aureus zu hemmen.
Die Eigelb-Emulsion macht das Medium gelb und undurchsichtig. Staphylococcus aureus bil det durch die Reduktion von Tellurit grauschwarze, glänzende Kolonien und erzeugt dann durch Proteolyse klare Zonen um die Kolonie herum. Bei weiterer Inkubation bilden die meisten Stämme von Staphylococcus aureusopake Höfe um die Kolonien herum.
Manche Stämme von Staphylococcus saprophyticus können sowohl klare Zonen als auch undurchsichtige Höfe erzeugen, sind aber durch die erforderliche längere Inkubation unterscheidbar5.
Kolonien, die für Staphylococcus aureus typisch sind, jedoch keine Eigelb-Reaktion aufweisen, sollten ebenfalls auf Koagulase-Produktion getestet werden6. Staphylococcus aureus ohne Eigelb-Reaktion können in einigen Lebensmitteln, insbesondere Käse, auftreten.
Unsere Produkte werden weltweit an eigenen Produktionsstandorten hergestellt und vertrieben. So stellen wir sicher, dass Sie nur frische und leistungsstarke Nährmedien erhalten. Für die schnellstmögliche Lieferung empfehlen wir Ihnen, die Bestellnummer des Produktes auszuwählen, dessen Produktionsstätte Ihnen am nächsten liegt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Medientyp Baird-Parker-Agar
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17.5 g ± 5 %
Verpackungsart Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis
Menge 10/Pckg.