Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Baird-Parker RPF-Agarbasis
Artikelnummer. 10026452
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10026452 500 g 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10026452
Marke: Thermo Scientific™ CM0961B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selektives Medium zur Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Koagulase-positiven Staphylokokken aus Lebensmitteln.
Die Oxoid Baird-Parker RPF Agar Base ist ein selektives Medium für die Isolierung und Zählung von Koagulase-positiven Staphylokokken aus Lebensmitteln.
  • Zur Verwendung mit RPF-Supplement, Bestnr. SR0122A
  • Verwenden Sie keine Eigelb-Tellurit-Emulsion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: ISO, NMKL.
Beschreibung Baird-Parker-Agar (Basis), RPF
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 7.1 l Medium
Nur für Laboranwendungen