Learn More
Thermo Scientific™ BiGGY-Agar (Nickerson-Medium) (dehydratisiert)
Artikelnummer. 10780894
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. 10780894
Marke: Thermo Scientific™ CM0589B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolieren und identifizieren Sie Candida-Arten präsumptiv mit diesem selektiven Medium.
Isolieren und identifizieren Sie Candida-Arten präsumptiv mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ BiGGY-Agar (Nickerson-Medium) (dehydratisiert). BiGGY, Wismutsulfit-Glukose-Glycin-Heba-Agar, basiert auf der von Nickerson1 entwickelten Formulierung und ist ein hoch selektives Medium, das den Großteil der konkurrierenden Flora hemmt.
Schwere Infektionen aufgrund von  Candida -Arten werden immer häufiger. Dies wirft besondere Probleme auf, da die Häufigkeit von nicht-albicans  spp. zunimmt und nicht-albicans -Isolate sowohl gegen Amphotericin B als auch gegen die neueren Azolen resistent sind.2
Verwenden Sie BiGGY-Agar zur Isolierung und Identifizierung der Candida-Spezies.
  • Selektiv: Das Vorhandensein von Wismutsulfit-Komplexen im Medium verleiht dem Medium eine hohe Selektivität, und die meisten Bakterienstämme werden auf BiGGY-Agar gehemmt.
  • Kann zur Isolierung und präsumtiven Identifizierung von Candida albicans und Candida tropicali aus Sputum3,4 und vaginalen Abstrichen5 verwendet werden
  • Empfohlenes Medium für die Qualitätsbewertung von Pharmazeutika und Kosmetikprodukten6
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung BiGGY Agar (Nickerson Medium)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 11.9 l Medium
Nur für Laboranwendungen