Learn More
Thermo Scientific™ Bolton-Bouillon (Basis) (dehydriert)
Artikelnummer. 10413993
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Bolton-Bouillon (Basis)
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
10413993 Bolton-Bouillon (Basis) 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10413993
Marke: Thermo Scientific™ CM0983B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selektive Voranreicherung von Campylobacter spp. in Lebensmittelproben mit diesem Nährmedium.
Selektive Voranreicherung von Campylobacter in Lebensmittelproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Bolton-Bouillon (Basis) (dehydriert). Vermeiden Sie mit Bolton-Bouillon (Basis) falsch-negative Ergebnisse aufgrund subletal geschädigter Zellen, da dieses Nährmedium die Anzahl der für die Kultur verfügbaren Zellen erhöht, zunächst durch Wiederbelebung von Organismen und dann durch Förderung ihrer Vermehrung.
Campylobacter sind gramnegative, spiralförmige mikroaerophile Organismen, die in Rohmilch, unbehandeltem Wasser, unsachgemäß behandelten Lebensmitteln und halbgarem Fleisch, Geflügel und Schalentieren enthalten sein können. Der menschliche Verzehr dieser Organismen kann zu einer Reihe klinischer Erkrankungen führen, die von einer vorübergehenden asymptomatischen Kolonisation bis hin zu schwerer Ruhr reichen. Zu den Symptomen einer Campylobacter-Enteritis gehören Durchfall, Magenschmerzen, Übelkeit, Fieber, Kopfschmerzen und Muskelschmerzen.
Verwenden Sie Bolton-Bouillon (Basis) für eine bessere Wiederbelebung von Campylobacter spp.
  • Entwickelt zur Optimierung des Wachstums von Campylobacter aus kontaminierten Lebensmitteln und Milchprodukten.
  • Entwickelt, um die Rückgewinnung von Campylobacter durch den Zusatz von Natriummetabisulfit und Natriumpyruvat zu erhöhen, die toxische Verbindungen reduzieren und so die Rückgewinnungsrate und Aerotoleranz der Kulturen steigern.
Bolton-Selektiv-Anreicherungsbouillon enthält Nährstoffe zur Unterstützung der Wiederbelebung subletal geschädigter Zellen und ist so formuliert, dass eine mikroaerobe Atmosphäre nicht erforderlich ist. Die anfängliche Inkubation erfolgt bei 30 °C bis 37 °C, je nach Art der untersuchten Lebensmittel. Nach der Voranreicherung wird die Inkubationstemperatur auf 42 °C erhöht, um den Selektionsdruck auf konkurrierende Organismen zu erhöhen.
Durch Aufnahme von Natriummetabisulfit und Natriumpyruvat in die Bolton-Boullion werden toxische Verbindungen unterdrückt, die sich im Kulturmedium bilden können. Dank dieser Zugaben erhöht sich auch die Aerotoleranz der Kultur. Die im Bolton-Bouillon-Selektiv-Supplement SR0183 enthaltenen Antibiotika optimieren die Selektivität für Campylobacter spp.: Vancomycin – wirksam gegen grampositive Organismen, Cefoperazon – überwiegend wirksam gegen gramnegative Organismen, Trimethoprim – wirksam gegen eine Vielzahl gramnegativer und grampositiver Organismen und Cycloheximid – wirksam gegen Hefen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Bolton-Bouillon (Basis)
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 18,1 l Medium
Nur für Laboranwendungen