Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hirn-Herz-Infusions-Bouillon
Artikelnummer. p-6081000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Jeweils
5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469668 Jeweils 500 Gramm
12751680 Jeweils 2.50 Kilogramm
15656835 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469668 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM1135B
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kultivieren Sie Streptokokken, Neisseria und andere anspruchsvolle Organismen mit diesem äußerst nährstoffreichen Medium.
Kultivieren Sie Streptokokken, Neisseria und andere anspruchsvolle Organismen mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Hirn-Infusion-Bouillon (dehydriert). Das Medium ist sehr nahrhaft und gut gepuffert, um das Wachstum einer Vielzahl von Organismen zu unterstützen. Es wird für Blutkulturarbeiten zur Isolierung und Kultivierung pathogener Pilze empfohlen.
Kultivieren Sie mit Hirn-Infusion-Bouillon eine Vielzahl von Organismen.
  • Bei der Prüfung der Koagulase-Produktion als Wachstums- und Suspensionsmedium für Staphylokokken verwenden.
  • Fügen Sie zur Isolierung und Kultivierung pathogener Pilze 10 % defibrilliertes Blut hinzu.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Hirn/Herz-Infusions-Bouillon
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge Jeweils
Ertrag Für 13,5 l Medium