Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida-Agar-Basis (dehydriert)
Beschreibung
Isolieren und identifizieren Sie mit diesem Nährboden schnell klinisch wichtige Candida spp.
Isolieren und identifizieren Sie klinisch wichtige Candida spp. schnell mit der Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida-Agar-Basis (dehydriert). Diese chromogene Zusammensetzung bietet vier verschiedene diagnostische Farben für die präsumtive Identifizierung klinisch signifikanter Candida spp. und ermöglicht schnellere, einfacher ablesbare Ergebnisse als mit herkömmlichen Nährböden.
Schwere Infektionen durch Candida spp. treten immer häufiger auf. Dies birgt besondere Probleme wegen der zunehmenden Verbreitung von Nicht-albicans spp. und der Entstehung von Nicht-albicans-Isolaten, die sowohl gegenüber Amphotericin B als auch den neueren Azolen resistent sind.1
Isolieren, differenzieren und identifizieren Sie mit diesem selektiven und differentiellen chromogenen Nährboden innerhalb von 48 Stunden Candida albicans und Candida tropicalis von anderen Candida spp.
- Schnell: ermöglicht die Identifizierung von Candida albicans und Candida tropicalis von anderen Arten von Candida innerhalb von 48 Stunden.
- Einfache Auswertung: Candidaalbicans (grüne Kolonien) lässt sich leicht von Candida tropicalis (dunkelblaue Kolonien) isolieren
Brilliance Candida-Agar enthält zwei Chromogene, die auf das Vorhandensein der Zielenzyme hinweisen:
- X-NAG (5-Brom-4-chlor-3-indoxyl-N-acetyl-β-D-glucosaminid) erkennt die Aktivität von Hexosaminidase.
- BCIP(5-Brom-6-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz) weist eine alkalische Phosphatase-Aktivität nach
Die typischen Enzymmuster von Candida spp. wie unten dargestellt:
| Chromogen: Enzym: | X-NAG Hexosaminidase | BCIP Alkalische Phosphatase | Typische Koloniefarbe |
| C. tropicalis | + | Dunkelblau | |
| C. albicans C. dubliniensis | + | Grün ‡ | |
| C. krusei | + | Trocken, unregelmäßig, pink-braun | |
| C. glabrata C. kefyr C. parapsilosis C. lusitaniae | Variabel | Beige/gelb/braun † |
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Brilliance Candida-Agar-Basis |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 16,0 l Medium |