Learn More
Thermo Scientific™ Gepuffertes Peptonwasser (dehydriert)
Artikelnummer. 10046392
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2,5 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10046392 5 kg 5 Kilogramm
10036392 500 g 500 Gramm
15862327 25 kg 500 Gramm
11439728 2,5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10046392 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0509T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1102.72 €
    973.00 € / 5 Kilogramm
    Sparen 129.72 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Voranreicherung von Lebensmittelproben vor der Isolierung von Salmonella-Spezies unter gleichzeitiger Wiederbelebung subletal geschädigter Zellen mit diesem Medium.
Voranreicherung von Lebensmittelproben vor der Isolierung von Salmonella-Spezies mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Gepuffertes Peptonwasser (dehydriert). Gepuffertes Peptonwasser ist ein nicht-selektives Voranreicherungsmedium. Es liefert zudem die Bedingungen für die Wiederbelebung von Zellen, die bei Prozessen zur Lebensmittelkonservierung geschädigt wurden.
In einer Lebensmittelprobe können geringe Mengen subletal geschädigter Zellen von Salmonella spp. vorhanden sein. Die Voranreicherung in nicht-selektivem gepufferten Peptonwasser ermöglicht die Regeneration und Vermehrung der Zellen, bevor sie in eine selektive Kultur gegeben werden. Dies verbessert die Chancen auf Gewinnung von Salmonella-Spezies aus der Probe.
  • Unterstützt hohe Wachstums- und Rückgewinnungsraten: reich an Nährstoffen, produziert das Medium hohe Wiederbelebungsraten und unterstützt intensives Wachstum.
  • Hilft bei der Wiederbelebung subletal geschädigter Salmonellen: Das Phosphatpuffersystem des Mediums verhindert Bakterienschäden durch pH-Wert-Änderungen und hilft bei der Wiederbelebung subletal geschädigter Salmonellen, die auf einen niedrigen pH-Wert empfindlich reagieren können.
Von Edel und Kampelmacher wurde angemerkt,1 dass diese subletale Schädigung von Salmonellen bei vielen Lebensmittelprozessen auftreten kann. Bei einer Studie zur Isolierung von Salmonellen aus Fleisch, das künstlich mit subletal geschädigten Organismen kontaminiert war, zeigte die Voranreicherung in gepuffertem Peptonwasser bei 37°°C für 18 Stunden vor der Selektion in Tetrathionat-Brillantgrün-Galle-Bouillon bessere Ergebnisse, als bei einer Methode der direkten Selektion.
Sadovski2 berichtet, dass in Experimenten mit der Isolierung von Salmonellen aus gefrorenem Gemüse, der schnelle Rückgang des pH-Werts, bei der Verwendung von Lactose-Bouillon,3 als Voranreicherungsmedium für die Rückgewinnung von Salmonellen nachteilig war. Dies war auf die erhöhte Empfindlichkeit der gefriergeschädigten, das gefrorene Gemüse eventuell verunreinigenden, Salmonellen gegenüber dem niedrigen pH-Wert zurückzuführen. Die Voranreicherung mit gepuffertem Peptonwasser hielt einen hohen pH-Wert über einen Inkubationszeitraum von 24 Stunden aufrecht. Das Medium löst das Problem der geringen Pufferkapazität von pflanzlichem Gewebe.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gepuffertes Peptonwasser
Form Pulver
Produkttyp Voranreicherungsmedium
Menge 5 kg
Ertrag Für 250.0 l Medium
Nur für Laboranwendungen