Learn More
Thermo Scientific™ CLED Agar mit Andrade-Indikator (dehydriert)
Beschreibung
Isolierung, Koloniezahlbestimmung und Differenzierung von Keimen im Urin durch gute Koloniendifferenzierung und klare diagnostische Merkmale mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ CLED-Agar mit Andrade-Indikator (dehydriert). Das Nährmedium ist eine Modifikation des CLED-Agars, der von Mackey und Sandys beschrieben wurde1. Der zusätzliche Andrade-Indikator und das Bromothymolblau im Nährmedium verbessern die Erscheinung der Kolonien und unterstützen die Identifikation von Mikroorganismen. Der Elektrolyt-Mangel des CLED-Mediums verhindert das Schwärmen von Proteus spp. und verbessert so zusätzlich die Differenzierung der Kolonien.
Verwenden Sie den CLED-Agar (mit Andrade-Indikator) für besseres Wachstum der wichtigsten Keime im Urin in der diagnostischen Urinbakteriologie. Ermöglicht eine einfache Differenzierung von Kolonien, da Escherichia coli als gelbe, undurchsichtige Kolonien erscheinen, Proteus bilden transparente blaue Kolonien , Salmonellen erscheinen als flach-grüne Kolonien, während Staphylokokken strahlend goldgelbe Kolonien bilden. Verhindert das Schwärmen von Proteus spp. durch den Elektrolytmangel des CLED-Agars. Verbessert die Erscheinung von Kolonien und unterstützt die Identifikation durch den Andrade-Indikator.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | CLED Agar mit Andrade-Indikator |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 13,8 l Medium |