Learn More
Thermo Scientific™ Campylobacter-Karmali-Agar-Basis (dehydriert)
Beschreibung
Isolieren Sie Campylobacter jejuni und Campylobacter coli mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter-Karmali-Agar-Basis (dehydratisiert) bei Verwendung mit Karmali-Selektiv-Supplement (modifiziert, SR0205) oder Campylobacter-Selektiv-Supplement (Karmali) (SR0167). Campylobacter-Karmali-Agar-Base basiert auf der von Karmali et al.1 beschriebenen Formulierung und wird für die Isolierung von Campylobacter jejuni und Campylobacter coli aus klinischen Proben empfohlen.
Campylobacter sind gramnegative, spiralförmige mikroaerophile Organismen, die in Rohmilch, unbehandeltem Wasser, unsachgemäß behandelten Lebensmitteln und halbgarem Fleisch, Geflügel und Schalentieren enthalten sein können. Der menschliche Verzehr dieser Organismen kann zu einer Reihe klinischer Erkrankungen führen, die von einer vorübergehenden asymptomatischen Kolonisation bis hin zu schwerer Ruhr reichen. Zu den Symptomen einer Campylobacter-Enteritis gehören Durchfall, Magenschmerzen, Übelkeit, Fieber, Kopfschmerzen und Muskelschmerzen.
Verwenden Sie Campylobacter-Karmali-Agar-Basis für die Isolierung von Campylobacter-Spezies.
- Selektiv: Aufgrund der Anwesenheit selektiver Wirkstoffe wie Vancomycin und Amphotericin B wirkt das Medium selektiv für Campylobacter
- Einfache Ablesbarkeit: Campylobacter jejuni--Stämme produzieren graue, feuchte, flach ausgebreitete Kolonien nach 42-stündiger Inkubation bei 42 °C.
Campylobacter-Karmali-Agar-Basis ist eine Modifikation des ursprünglichen Campylobacter-Mediums, blutfrei. Das Campylobacter-Medium, blutfrei enthält Natriumpyruvat in der Agarbasis. Das Campylobacter-Medium (Karmali) integriert diesen Inhaltsstoff in die selektive Ergänzung. Das ursprüngliche Medium enthält auch Natriumdesoxycholat zur Hemmung grampositiver Organismen, wohingegen mit dem Campylobacter-Medium (Karmali) die Unterdrückung von grampositiven Organismen durch die Aufnahme von Vancomycin erreicht wird.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Campylobacter Agar (Basis) (Karmali) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 11,6 l Medium |
Nur für Laboranwendungen