Learn More
Thermo Scientific™ Cary-Blair Transportmedium (dehydriert)
Beschreibung
Vereinfachung der Sammlung, des Transports und der Wartung klinischer Proben auf der Grundlage der Formulierung von Cary und Blair1 mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Cary-Blair Transportmedium (dehydriert). Der niedrige Nährstoffgehalt des Mediums und die Verwendung von Phosphat als Puffermittel verhindert ein Bakterienwachstum durch Escherichia coli, Citrobacter freundii und Klebsiella aerogenes.
Sicherstellen einer optimalen Probenentnahme und -rückgewinnung mit dem Cary-Blair Transportmedium.
- Verhindert bakterielles Überwachsen durch Escherichia coli, Citrobacter Freundii und Klebsiella Aerogenes.
- Gewährleistet das bakterielle Überleben über lange Zeiträume aufgrund des geringen Oxidationsreduktionspotenzials des Mediums2.
- Besonders geeignet für Felduntersuchungen bei Vibrio parahaemolyticus, insbesondere wenn Rektaltupfer zu einem zentralen Diagnoselabor transportiert werden sollen3,4.
Für den Transport anspruchsvoller anaerober Bakterien kann das Medium bestimmungsgemäß zubereitet und in lange schmale, verschraubte Rohre gefüllt werden5. Es kann auch als vorreduziertes anaerobes sterilisiertes Medium (PRAS) hergestellt werden6. Die Methoden zur Herstellung von PRAS-Medien werden von Holdeman und Moore beschrieben7.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Industrieanwendung: FDA. |
| Beschreibung | Cary-Blair Transportmedium |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 37.6 l Medium |