Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ CDMN-Ergänzungsstoff
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Das Oxoid CDMN-Supplement wird für das Wachstum von Clostridium difficile verwendet.
- Zum Hinzufügen zu C. Difficile-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0601B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | CCDA-Selektiv-Supplement |
| Form | Gefriergetrocknet |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Menge | 10 Stück/Packung |
| Ertrag | Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |