Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefixim-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Artikelnummer. 11963102
Ansicht ändern
Click to view available options
Konzentration:
5µg
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konzentration unitSize
11963102 5µg 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11963102 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CT0653B
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestimmen Sie manuell die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antibiotische Substanzen über ein Antibiogramm (Antimicrobial Susceptibility Testing, AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen, anwenderfreundlichen Antibiotika-Testbscheiben.
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von antimikrobiellen Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefixim-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests.
Die einfache Handhabung wird durch bruchsichere, federbelastete Kassetten, leicht ablesbare Kennzeichnungen und Indikatoren für das Ende der Kassette gewährleistet.
Die Scheibendiffusion kategorisiert nicht nur resistente, mittlere und empfindliche Organismen durch quantitative Ergebnisse, sondern bietet auch eine visuelle Anzeige folgender Punkte:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Jede Kassette ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, um einen Feuchtigkeitsgehalt von <2 % aufrechtzuerhalten und so eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten zum Verkauf verfügbar. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnissebenötigen , auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Cefixim
Zertifizierung/Konformität Entspricht den CLSI-, BSAC- und EUCAST-Richtlinien
Konzentration 5µg
Beschreibung Oxoid Cefixim-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Antibiotika-Code CFM
Produkttyp Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Testtyp Antimikrobielle Empfindlichkeit
Anzahl pro Packung 5 Kassetten/Packung
Verpackungsart 50 Scheiben/Kassette
Menge 50 Scheiben/Kassette