Learn More
Thermo Scientific™ Clostridium Difficile Agar-Base (dehydriert)
Artikelnummer. 10391103
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10391103
Marke: Thermo Scientific™ CM0601B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Oxoid Clostridium Difficile Agar-Basis wird für die Isolierung von Clostridium difficile verwendet.
Oxoid Clostridium Difficile Agar-Basis wird für die Isolierung von Clostridium difficile verwendet.
  • Auch erhältlich als selektive Ergänzung zu Clostridium difficile, Artikel-Nr. SR0096E.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Clostridium difficile Agar (Basis)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 7.2 l Medium
Nur für Laboranwendungen