missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia CNA Aesculine Agar

Artikelnummer. 15843227
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Platten
Artikelnummer. Menge
15843227 10 Platten
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15843227

Marke: Thermo Scientific™ PB5115A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ensure selective isolation of Gram-positive bacteria with this agar, offering clear differentiation and consistent results in clinical samples.

Ensure selective isolation of Gram-positive bacteria with Columbia CNA Aesculine Agar, offering clear differentiation and consistent results in clinical samples.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Red
Inhalt und Lagerung 2°C to 12°C
Format 90 mm Plate
Herstellungsort Germany
Produkttyp Agar Plate
Füllgewicht 21 g
Menge 10 Platten
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.