Learn More
Thermo Scientific™ Fleischbouillon (dehydriert) (Cooked Meat Medium)
Artikelnummer. 10739963
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. 10739963
Marke: Thermo Scientific™ CM0081B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Züchten und erhalten Sie mit Fleischbouillon (Cooked Meat Medium) aerobe und anaerobe Organismen.
Anzucht und Haltung aerober und anaerober Organismen mittels Thermo Scientific™ Oxoid™ Fleischbouillon (dehydriert) (Cooked Meat Medium). Das Nährmedium enthält für die Kultivierung von anaeroben und aeroben Organismen Herzgewebe, Fleischextrakte, Pepton und Glucose. Es kann das Wachstum von Bakterien aus sehr kleinen Inokula einleiten und die Lebensfähigkeit von Kulturen über lange Zeiträume aufrechterhalten.1. Mischkulturen von Bakterien überleben in Fleischbouillon, ohne die langsamer wachsenden Organismen zu verdrängen.
Fleischbouillon eignet sich für die Kultivierung und Haltung von aeroben und anaeroben Mikroorganismen, insbesondere von Clostridium-Arten.
  • Geeignet für das primäre Wachstum und die Haltung von aeroben und anaeroben Organismen.
  • Erhält über einen langen Zeitraum die Lebensfähigkeit von Organismen und ist für die Stammhaltung anaerober Stammorganismen nützlich.
Die Zugabe von Glucose zu der Formulierung ermöglicht innerhalb kurzer Zeit ein schnelles und starkes Wachstum anaerober Bakterien und führt zu einem schnelleren Nachweis wichtiger Anaerobier. Das gesteigerte Wachstum verbessert auch die Identifizierung von anaeroben Bakterien per GLC.
Die verbesserte Klarheit des Bouillon-Überstands ermöglicht eine frühere Erkennung von Wachstum. Dies gilt bei den meisten Organismen insbesondere für stärkeres Wachstum. Langsamer wachsende Isolate führen innerhalb von 45 Stunden Inkubation zu einem nachweisbaren Wachstum.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fleischbouillon (Cooked Meat Medium)
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Nur für Laboranwendungen