Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Maismehl mykologisches Agar
Beschreibung
Pflege der Pilzkultur und Beobachtung der Chlamydosporenproduktion durch Candida albicans mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Maismehl Mycological Agar (dehydriert). Die mikroskopische Untersuchung von Candida albicans auf diesem Medium zeigt die charakteristische Chlamydosporenproduktion, die ein anerkanntes Kriterium für die Identifizierung dieser Art ist. Maismehl Mykologisches Agar, ein ernährungsphysiologisch verarmtes Medium, kann zur Erhaltung von Pilz-Lagerstätten, insbesondere der schwarz pigmentierten Sorten, eingesetzt werden.
Verwenden von Maismehl Mykologisches Agar zur Herstellung von Chlamydosporen durch Candida albicans zur Erhaltung von Pilztierhaltungskulturen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Maismehl-Agar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 29.4 l Medium |
Nur für Laboranwendungen