Learn More
Thermo Scientific™ Selenit-Cystin-Medium-Basis (dehydriert)
Artikelnummer. p-2386872
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10760944
Marke: Thermo Scientific™ CM0699B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Medium eignet sich zum Anreichern Verbessern von isolierten Salmonellen aus Stuhl- und Lebensmittelproben.
Mithilfe der Thermo Scientific™ Oxoid™ Selenit-Cystin-Bouillonbasis können Sie die Salmonellen in Fäzes- und Lebensmittelproben anreichern und ihre Isolierung verbessern. Dieses modifizierte Medium basiert auf der Formulierung von Mossel1 mit zugesetztem Cystin.2
Selenit-Cystin-Bouillonbasis ist ein Anreicherungsmedium für die Isolierung von Salmonellen aus Fäzes und Lebensmittelprodukten.
  • Cystin reduziert die Toxizität von Selenit und liefert zusätzlichen organischen Schwefel, der wichtige Schwefelkomponenten der Bakterien erübrigt
  • Von der AOAC empfohlene Formulierung3 zum Nachweis von Salmonellen in Lebensmitteln
  • In den Standardmethoden-Medien der American Public Health Association enthalten4, 5
  • Genügt den Anforderungen des United States Pharmacopeia6
Selenit-Cystin-Bouillonbasis ist eine Modifikation der von Leifson beschriebenen Formulierung1 mit Cystein und wird als Anreicherungskultur für Salmonellen aus Fäzes, Lebensmitteln und anderem Material verwendet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Compliance
Industrial Reference: AOAC, FDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 10°bis 30 °C
Beschreibung Selenit-Cystin-Medium-Basis (dehydriert)
Form Pulver
Medientyp Selenit-Cystin-Bouillon
Produkttyp Trockennährmedien
Menge 500 g