Learn More
Thermo Scientific™ Dermasel-Agar-Basis (dehydratisiert)
Beschreibung
Isolieren und identifizieren Sie mit diesem selektiven Medium Dermatophytpilze in Haaren, Nägeln oder Hautschuppen.
Isolieren und identifizieren Sie Dermatophytpilze in Haaren, Nägeln oder Hautschuppen mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Dermasel-Agar-Basis (dehydratisiert) bei Verwendung mit Dermasel Selektiv-Supplement (SR0075). Der nahezu neutrale pH-Wert des Mediums ist besser für das Wachstum von Pilzen geeignet. Der oft empfohlene saure pH-Wert zur Absaugung bakterieller Kontaminanten wird durch Zugabe von selektiven Wirkstoffen ersetzt. Chloramphenicol und Cycloheximid machen das Medium selektiv für Dermatophyten, die viele saprophytische Pilze, Hefen und bakterielle Hautflora hemmen1.
Verwenden Sie die Dermasel-Agar-Basis für die Isolierung von Dermatophytpilzen aus Proben wie Haaren, Hautschuppen und Nägeln.
- Hemmt das Wachstum von kontaminierenden saprophytischen Pilzen, Hefen und bakterieller Hautflora1.
- Chloramphenicol und Cycloheximid im Medium verbessern die Isolierung von Dermatophyten, insbesondere wenn das Inokulum stark kontaminiert ist2, 3
Das Chloramphenicol- und Cycloheximid-Supplement SR0075 reduziert das potenzielle Gesundheitsrisiko durch diese Antibiotika. Wenn sie in die Pulvermischung aufgenommen werden, können sie beim Wiegen des Mediums als Staub eingestreut werden. Außerdem wird eine feste und präzise Antibiotikadosis sichergestellt, die so vor der Zersetzung bei der Lagerung geschützt wurde.
Es wurde berichtet, dass die Zugabe von Cycloheximid und einem antibakteriellen Wirkstoff die Isolierung von Dermatophyten erheblich verbessert, insbesondere, wenn das Inokulum, z. B. Pferdehaare, stark verschmutzt war3,4. Das Vorhandensein von Staphylokokken, die ohne das Antibiotikum wachsen können, verhindert nachweislich das In-vitro-Wachstum von Trichophyton rubrum5.
Das Vorhandensein von Cycloheximid im Medium hemmt das Wachstum von Trichosporon cutaneum, Candida parasilose, Candida krusei, Aspergillus, Penicillium, Fusarium und Cephalosporium, die mit erkrankten Nägeln in Verbindung gebracht werden.6,7
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Dermasel-Agar (Basis) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 11.2 l Medium |
Nur für Laboranwendungen