Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Trockenmittel-Beutel
Artikelnummer. 12947098
Click to view available options
Menge:
2 Beutel/Packung(en)
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 12947098
Marke: Thermo Scientific™ HP0063A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sorgen Sie bei der Lagerung von Antibiotika-Testblättchen für die manuelle Empfindlichkeitstestung für eine Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit.
Mit den Thermo Scientific™ Oxoid™ Trockenmittel-Beuteln sorgen Sie bei der Lagerung von AST-Produkten für manuelle Antibiotika-Empfindlichkeitstests für eine Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit.
Als eine der einfachsten und am weitesten verbreiteten Methoden für die Empfindlichkeitstestung ist die Agardiffusion extrem flexibel und bietet eine Vielzahl an Antibiotika- und Konzentrationsmöglichkeiten, die je nach Bedarf ausgetauscht werden können.
Durch die Agardiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Werte visuell angezeigt:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismen und Synergien zwischen Antibiotika
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Oxoid Trockenmittel-Beutel
Produkttyp Trockenmittelsäckchen
Verpackungsart 2 Beutel/Packung
Menge 2 Beutel/Packung(en)