Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Diagnosescheiben
Artikelnummer. 11973832
Change view
Click to view available options
Menge:
50 Blättchen
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11973832 50 Blättchen 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11973832 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DD0002T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Identifizierung und Differenzierung von Mikroorganismen
  • Differenzierung von Streptokokken der Lancefield-Gruppe A von anderen Beta-hämolytischen Streptokokken
  • Größe: 50 Scheiben
Bestellinformation
Lieferung in Kartuschen mit je 50 Scheiben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Bacitracin
Menge 50 Blättchen