Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Klinisch
Artikelnummer. 10055732
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Pckg.
Format:
Nährbodenträger
Medientyp:
MacConkey /CLED/Malzextrakt+CAM
MacConkey-Agar/CLED-Medium
MacConkey/CLED/Cetrimid
Herstellungsort:
Italien
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Format Medientyp Herstellungsort unitSize
10055732 10/Pckg. Nährbodenträger MacConkey-Agar/CLED-Medium Italien 10 Stück
10474173 10/Pckg. Nährbodenträger MacConkey /CLED/Malzextrakt+CAM Italien -
10259232 10/Pckg. Nährbodenträger MacConkey/CLED/Cetrimid Italien 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10055732 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. GFD01A
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie mit den leicht entsorgbaren Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für klinische Anwendungen die Koloniezählung für die bakterielle Beurteilung des Urins durch.
Führen Sie mit den leicht entsorgbaren Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für klinische Anwendungen die Koloniezählung für die bakterielle Beurteilung des Urins durch. Sichere und einfache Handhabung bei unerfahrenen Anwendern. Diese Dip-Slides sind auf beiden Seiten mit einem festen Kulturmedium beschichtet. Somit können verschiedene Medien auf jeder Seite aufgetragen und das Verfahren zeit- und kostensparend gestaltet werden. Dieser sterile Dip-Slide kann auf der Station oder in der Arztpraxis inokuliert und anschließend in den Kunststoffbehälter zurückgebracht werden, um einen einfachen Transport ins Labor zu ermöglichen.
Bisherige Methoden zur Erkennung von Harnwegsinfektionen waren davon abhängig, ob frisch ausgeschiedener Urin sofort oder nach kurzer Lagerung zur Untersuchung an ein bakteriologisches Labor abgegeben wurde. Der Dip-Slide wurde als logische Erweiterung dieser Methode entwickelt, wobei ein Mikroskopobjektträger verwendet wurde, der auf jeder Seite mit einem anderen Kulturmedium beschichtet ist. Mit diesen Dip-Slides können größere Medienbereiche für die bakterielle Beurteilung des Urins verwendet werden, wodurch sie zeit- und kosteneffektiv sind.
  • Der Objektträger besteht aus leicht entsorgbarem Kunststoff mit erhöhten Kanten und sorgt so für eine gleichmäßige Dicke des Kulturmediums
  • Ein eingearbeitetes Gitter ermöglicht die einfachere Koloniezählung
  • Die Form des Objektträgers gewährleistet das Ablaufen von Flüssigkeit
  • Die Kappe bildet einen praktischen Griff, ohne das Risiko, das Kulturmedium zu berühren
  • Ein Diagramm zur Bestimmung der Keimzahl für Bakterien ist im Lieferumfang enthalten. Das vereinfacht die Untersuchung des Wachstums für den Anwender und wo die Verfügbarkeit von Laboren begrenzt ist.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15°bis 25 °C
Format Nährbodenträger
Herstellungsort Italien
Medientyp MacConkey-Agar/CLED-Medium
Produkttyp Proben
Menge 10/Pckg.