Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für die Industrie
Artikelnummer. 11443959
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
Nährbodenträger
Medientyp:
Keimzählagar
MacConkey Agar # 3 + Germizid
MacConkey mit MUG
MacConkey-Agar Nr. 3
OGLYe-Agar
TSA (Caso) / Malzextrakt + CAM
TTC (Red Spot)
TTC (Red Spot)/Malzextrakt-Agar
VRBG-Agar + Germizid
VRGB-Agar
Herstellungsort:
Großbritannien
Italien
UK
Vereinigtes Königreich
Packungsgröße:
10 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Medientyp Herstellungsort unitSize
11443959 Nährbodenträger MacConkey-Agar Nr. 3 Großbritannien 10 Stück
11453959 Nährbodenträger MacConkey Agar # 3 + Germizid Großbritannien 10 Stück
11483959 Nährbodenträger OGLYe-Agar UK 10 Stück
10065732 Nährbodenträger Keimzählagar Italien 10 Stück
10128152 Nährbodenträger VRGB-Agar Italien 10 Stück
11463959 Nährbodenträger VRGB-Agar Großbritannien 10 Stück
11473959 Nährbodenträger VRBG-Agar + Germizid Großbritannien 10 Stück
10484173 Nährbodenträger MacConkey mit MUG Italien 10 Stück
10147942 Nährbodenträger TSA (Caso) / Malzextrakt + CAM Italien 10 Stück
11423959 Nährbodenträger TTC (Red Spot) Vereinigtes Königreich 10 Stück
11433959 Nährbodenträger TTC (Red Spot)/Malzextrakt-Agar Vereinigtes Königreich 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11443959 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore DS0166A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Einfache Koloniezählung für aerobe Bakterien, Hefen, Schimmelpilze, coliforme Bakterien und Enterobacteriaceae mit den Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für die Industrie.
Einfache Koloniezählung für aerobe Bakterien, Hefe, Schimmelpilze, Coliform-Bakterien und Enterobacteriaceae mit den leicht entsorgbaren Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für die Industrie. Dip-Slides sind für den Bediener und bei begrenzter Verfügbarkeit von Laboren einfach anzuwenden. Sie sind auf beiden Seiten mit einem festen Kulturmedium beschichtet. Somit können verschiedene Medien auf jeder Seite aufgetragen und das Verfahren Zeit und Kosten sparend gestaltet werden.
Dip-Slides wurden ursprünglich entwickelt, um den Bakteriengehalt von Urinproben zu bestimmen. Sie wurden im Laufe der Jahre in die doppelseitige Form modifiziert, mit einem Medium für Gram-positive Spezies auf einer Seite und einem Medium für Gram-negative Spezies auf der anderen. Mit Thermo Scientific Dip-Slides ist die Koloniezählung zeit- und kosteneffizient, sie ermöglichen den gleichzeitigen Kontakt der Proben mit zwei verschiedenen Medien.
  • Aus leicht entsorgbarem Kunststoff hergestellt, mit erhöhten Kanten, um eine gleichmäßige Dicke des Kulturmediums zu gewährleisten
  • Ein eingearbeitetes Gitter ermöglicht die einfachere Koloniezählung
  • Geformt, um das Ablaufen von Flüssigkeit zu gewährleisten
  • Die Kappe bildet einen praktischen Griff, ohne das Risiko, das Kulturmedium zu berühren
  • Diagramme zur Bestimmung der Keimzahl für Bakterien, Pilze und Hefen sind im Lieferumfang enthalten. Das vereinfacht die Untersuchung des Wachstums für den Anwender und wo die Verfügbarkeit von Laboren begrenzt ist.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Inhalt und Lagerung 15°bis 25 °C
Format Nährbodenträger
Herstellungsort Großbritannien
Medientyp MacConkey-Agar Nr. 3
Produkttyp Proben
Menge 10/Pckg.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.