Learn More
Thermo Scientific™ DNase-Agar (dehydriert)
Artikelnummer. 10566323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10566323 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10566323 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0321B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nachweis des mikrobiellen Enzyms Desoxyribonuklease, insbesondere bei Staphylokokken, mit diesem Differenzialmedium.
Nachweis des mikrobiellen Enzyms Desoxyribonuklease, insbesondere bei Staphylokokken, mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ DNase-Agar (dehydriert). Eine DNase (Desoxyribonuklease) ist ein Enzym, das die Spaltung der Phosphodiesterbindung von DNA katalysiert und so zu deren Degradierung führt. Organismen, die DNase in für die DNA-Hydrolyse ausreichenden Mengen produzieren, weisen klare Bereiche um die Kolonien auf. Das Nährmedium wird hauptsächlich für die Identifikation von Staphylokokken verwendet, aber eignet sich auch für den Nachweis von DNase-Aktivität bei anderen Organismen.
Nachdem sie eine enge Korrelation der DNase-Aktivität mit der Koagulase-Produktion festgestellt hatten, schlugen Weckman & Catlin1 vor, dass DNase-Aktivität zur Identifikation pathogener Staphylokokken verwendet werden könnte. Jeffries et al.2 integrierten DNA in das Agarmedium, um eine einfache Methode zur Erkennung von DNase zu bieten.
  • Einfache Unterscheidung der Staphylococcus aureus von Staphylococcus epidermidis und anderen Staphylococcus spp. aufgrund der Fülle an DNase in Staphylococcus aureus. 2,3,4
  • Hilft bei der Identifizierung von nicht pigmentierter Serratia marcescens (positive Reaktion) und Unterscheidung von Klebsiella/Enterobacter (negative Reaktion)5.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung DNase-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 12,8 l Medium
Nur für Laboranwendungen