Learn More
Thermo Scientific™ Dichloran-Bengalrot-Chloramphenicol-Agar-Basis (DRBC-Agar-Basis) (dehydriert)
Artikelnummer. 10016022
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10016022 500 g 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10016022
Marke: Thermo Scientific™ CM0727B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen, die beim Lebensmittelverderb eine Rolle spielen, mit diesem Selektivnährboden.
Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Verderb verursachenden Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Dichloran-Bengalrot-Chloramphenicol-Agar-Basis (DRBC-Agar) (dehydriert). Die DRBC-Agar-Basis wurde speziell entwickelt, um das Wachstum von Schimmelpilzen und Bakterien zu unterdrücken, während gleichzeitig das Wachstum der Spezies gefördert wird, die nicht auf Bengalrot-Chloramphenicol-Agar oder saurem Kartoffel-Dextrose-Agar isoliert werden können1.
Die Dichloran-Bengalrot-Chloramphenicol-Agar-Basis basiert auf der Zusammensetzung nach King et al.1,2 und wird als Selektivnährboden für die Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen empfohlen, die für das Verderben von Lebensmitteln von Bedeutung sind.
  • Einfache Koloniezahlbestimmung: Bengalrot im Nährboden steuert die Größe und Höhe von Schimmelkolonien, wodurch Überwucherung verhindert und die Zählung von Kolonien erleichtert wird
  • Selektiv: Geeignet für die Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen aus Lebensmitteln, deren zugehörige Flora hauptsächlich aus gramnegativen stäbchenförmigen Bakterien besteht
Die DRBC-Agar-Basis ist eine Modifikation des Bengalrot-Chloramphenicol-Nährbodens3 und unterscheidet sich wie folgt: Der pH-Wert wird auf 5,6 gesenkt, der Bengalrot-Gehalt um 50 % reduziert und Dichloran hinzugefügt.
Der kumulative Effekt dieser Modifikationen besteht darin, das Bakterienwachstum weiter zu hemmen, sich ausbreitende Schimmelpilze wie Rhizopus und Mucor zu hemmen und den Nährboden in die Lage zu versetzen, das Wachstum jener Arten zu unterstützen, die nicht mit dem Bengalrot-Chloramphenicol-Agar oder dem angesäuerten Kartoffel-Dextrose-Agar isoliert werden können1. Die Hemmung der Schimmelpilze und die allgemeine Beschränkung der Koloniegröße führt zu einer verbesserten Koloniezahlbestimmung und zum Nachweis von Mykotoxin-bildenden Schimmelpilzen sowie anderer Arten von Bedeutung beim Verderb von Lebensmitteln6.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrienormen: NMKL-Normen.
Beschreibung DRBC-Agar-Basis
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 15,9 l Medium
Nur für Laboranwendungen