Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Fraser Broth Base (Dehydrated)
Artikelnummer. 10760714
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10760714 500 g 500 Gramm
12774196 - 5 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10760714
Marke: Thermo Scientific™ CM0895B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selectively enrich and isolate Listeria spp. from food and environmental samples with this medium.
Selectively enrich and isolate Listeria spp. from food and environmental samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Fraser Broth (Dehydrated). The medium is intended for the isolation of Listeria as detailed in ISO11290-1:2017 Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp.
Listeria monocytogenes ist die am häufigsten vorkommende pathogene Listeria spp. und ist nachweislich pathogen für Menschen und Tiere. Das Nährmedium ist für die Isolierung von Listeria gemäß ISO11290-1:2017 Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes und von Listeria spp. bestimmt.
  • < strong>Selektiv: Das Nährmedium wirkt selektiv für Listeria
  • Einfache Auswertung: Die Schwärzung des Nährmediums ist ein mutmaßlicher Nachweis für das Vorhandensein von Listeria spp.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrienormen: AFNOR, IDF, ISO, NMKL.
Beschreibung Fraser-Bouillon
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 8,7 l Medium