Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gelatine, bakteriologisch
Artikelnummer. 10240343
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Dehydriert; Gelatin, bakteriologisch
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
10240343 Dehydriert; Gelatin, bakteriologisch 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10240343 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. LP0008B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Oxoid Gelatine für die Bakteriologie ist eine spezielle bakteriologische Qualität, die leicht in Wasser löslich ist, um eine klare Lösung ohne Sulfit und Konservierungsstoffe zu erhalten.
  • Festes Gel, das aus 15%iger Lösung gewonnen wurde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Dehydriert; Gelatin, bakteriologisch
Form Pulver
Produkttyp Gelatine bakteriologisch
Menge 500 g