Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ GVO-freies Soja-Pepton
Artikelnummer. 15332680
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
400 Gramm
Artikelnummer. 15332680
Marke: Thermo Scientific™ VG0300C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Oxoid GMO-freies Sojapepton ist ein nährstoffreiches Universal-Pepton für das Wachstum von Bakterien und Pilzen.
Oxoid GMO-freies Sojapepton ist ein nährstoffreiches Universal-Pepton für das Wachstum von Bakterien und Pilzen.
Ein nahrhaftes Universalpepton für das Wachstum von Bakterien und Pilzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung GMO-Free Soya Peptone
Form Powder
Produkttyp Peptone
Menge 500 g
Nur für Laboranwendungen