Learn More
Thermo Scientific™ Herz-Infusion-Bouillon (dehydratisiert)
Artikelnummer. 10371613
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10371613 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10371613 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM1032B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kultivieren Sie Streptokokken, Pneumokokken, Meningokokken und andere anspruchsvolle Organismen mit diesem Nährmedium.
Kultivieren Sie Streptokokken, Pneumokokken, Meningokokken und andere anspruchsvolle Organismen mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Herz-Infusions-Boulllon (dehydratisiert). Das Medium ist sehr nahrhaft und gut gepuffert, um das Wachstum einer Vielzahl von Organismen zu unterstützen.
Die Herz-Infusions-Bouillon wurde entwickelt, um die gleichen Leistungseigenschaften wie die Hirn-Herz-Infusions (BHI)-Bouillon zu erzielen. Da Rinderhirn jedoch ein spezielles Risikomaterial ist, bedeutet dessen Ausschluss aus der Herz-Infusions-Bouillon, dass es damit weniger vorschriftsrechtliche Probleme gibt.
Kultivieren Sie mit Herz-Infusions-Bouillon eine Vielzahl von Organismen.
  • Entwickelt, um eine gleichwertige Leistung wie die Hirn-Herz-Infusions-Bouillon zu erbringen und gleichzeitig die vorschriftsrechtlichen Probleme durch den Ausschluss von Kälber-Hirninfusion deutlich zu reduzieren.
  • Durch die Zugabe von antimikrobiellen Mitteln wie Cycloheximid und Chloramphenicol eignet sich dieses Medium für die Kultivierung von Hefen und Schimmelpilzen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Thermo Scientific Oxoid Herz-Infusion-Bouillon
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 13,5 l Medium
Nur für Laboranwendungen