Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ HTM-Ergänzungsstoff
Artikelnummer. 11444209
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444209 10 Stück/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11444209 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SR0158E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.34 €
    162.50 € / 10 Stück
    Sparen 52.84 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Oxoid HTM-Supplement wird für die Empfindlichkeitsprüfung von Haemophilus influenzae verwendet.
Das Oxoid HTM-Supplement wird für die Empfindlichkeitsprüfung von Haemophilus influenzae verwendet.
  • Zum Hinzufügen zu HTM (Basis), Artikel-Nr. CM0898B. Bei -20 °C bis 0 °C lagern.
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HTM-Supplement
Form Gefriergetrocknet
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Menge 10 Stück/Packung
Ertrag Jedes Fläschchen ergibt 500 ml Medium.