Learn More
Thermo Scientific™ K-F Streptococcus Agar (Dehydrated)
Beschreibung
Isolate and enumerate enterococci in food, milk, water and environmental samples with selective Thermo Scientific™ Oxoid™ K-F Streptococcus Agar (Dehydrated) by pour-plate or membrane filtration method. The presence of enterococci in the material under test is indicative of fecal pollution by man or animals. K-F Streptococcus Agar is based on the formula described by Kenner et.al.1 and is selective for Group D and Group Q enterococci.
Der natürliche Lebensraum fäkaler Streptokokken ist der Gastrointestinaltrakt von warmblütigen Tieren. Die Enterokokken-Untergruppe der fäkalen Streptokokken ist ein wertvoller bakteriologischer Indikator für die Bestimmung des Ausmaßes fäkaler Verunreinigungen von Oberflächengewässern, die für Freizeitaktivitäten genutzt werden.
Der Nachweis von Enterokokken in den Proben liefert spezifischere Informationen über die Quelle der Verunreinigungen, da Enterokokken wirtsspezifisch sind. Ein Überwiegen von Enterococcus bovis und Enterococcus equinus weist zum Beispiel auf eine Verunreinigung durch tierische Exkremente hin.
Enterococcus bovis und Enterococcus equinus wurden im Zusammenhang mit Verunreinigungen durch fleischverarbeitende Betriebe, Abwässer aus Molkereien und Mastanlagen sowie Oberflächenabfluss landwirtschaftlicher Flächen nachgewiesen.
Der Nachweis dieser Enterokokken-Spezies weist auf eine kürzlich erfolgte Kontamination hin, da die Organismen nur kurze Zeit außerhalb ihres natürlichen Lebensraums überleben. Das Verhältnis coliformer Keime zu Enterokokken kann auch Informationen zu möglichen Verunreinigungsquellen liefern2.
Bei der Qualitätsbeurteilung von Meerwasser für Freizeitaktivitäten, insbesondere in tropischen Klimazonen, ist Vorsicht geboten, da eine hohe Häufigkeit falsch-positiver präsumtiver Zählungen für Enterokokken auftreten kann. Es wird eine anaerobe Inkubation tropischer Meerwasserproben empfohlen3.
Enterokokken-Kolonien auf dem Membranfilter oder der Agarplatte sind rot oder rosa mit einem Durchmesser von 0,3 bis 2 mm. Es wird empfohlen, die Zählung mit Hilfe eines Weitfeld-Stereomikroskops mit geringer Leistung (zehn bis 15fache Vergrößerung) oder eines entsprechenden optischen Geräts durchzuführen.
Der KF-Streptococcus-Agar ist selektiv für die folgenden Spezies der Gruppe D und der Gruppe Q.
Enterococcus-Gruppe
| Enterococcus fecalis | Gruppe D |
| Enterococcus subsp. liquefaciens | Gruppe D |
| Enterococcus fecalis subsp. zymogenes | Gruppe D |
| Enterococcus faecium | Gruppe D |
| Enterococcus bovis | Gruppe D |
| Enterococcus equinus | Gruppe D |
| Streptococcus avium | Gruppe Q |
Streptococcus avium (Gruppe Q) wurde in die Gruppe Enterokokken aufgenommen, da es sehr ähnliche biochemische und antigene Eigenschaften wie die Spezies der Gruppe D aufweist und auch bei warmblütigen Tieren vorkommt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Industrieanwendung: USDA. |
| Beschreibung | KF-Streptococcus-Agar-Basis |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 6,5 l Medium |