Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella BCYE-Supplement
Artikelnummer. 17180661
Ansicht ändern
Click to view available options
Ertrag:
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 100 ml Medium
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ertrag unitSize
17180661 Jedes Fläschchen ist ausreichend für 100 ml Medium 10 Stück
17190661 Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17180661 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SR0251A
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Oxoid Legionella BCYE Ergänzungsmittel dient zur Isolation von Legionella spp.
Das Oxoid Legionella BCYE-Supplement wird zur Isolierung von Legionella spp. verwendet.
Zum Hinzufügen zu Legionella Agar-Basis, Artikel-Nr. CM1203B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Legionella BCYE-Ergänzung
Form Gefriergetrocknet
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Menge 10 Stück/Packung
Ertrag Jedes Fläschchen ist ausreichend für 100 ml Medium
Spezies Legionellen