Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionellen MWY Selektiv-Supplement
Artikelnummer. 17150671
Ansicht ändern
Click to view available options
Ertrag:
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 100 ml Medium
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ertrag Packungsgröße
17150671 Jedes Fläschchen ist ausreichend für 100 ml Medium 10 Stück
17140671 Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17150671 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SR0255E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 €
    196.49 € / 10 Stück
    Sparen 13.51 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Oxoid Legionella MWY Selektiv-Supplement wird zur Isolierung von Legionella pneumophila in Trinkwasserproben verwendet.
Das Oxoid Legionella MWY Selektiv-Supplement wird zur Isolierung von Legionella pneumophila in Trinkwasserproben verwendet.
Zum Hinzufügen zu Legionella-CYE-Agar-Basis, Artikel-Nr. CM0655B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Legionella MWY Selektiv-Supplement
Form Gefriergetrocknet
Produkttyp Selektive Ergänzung
Menge 10 Stück/Packung
Ertrag Jedes Fläschchen ist ausreichend für 100 ml Medium
Spezies Legionellen