Learn More
Thermo Scientific™ M17-Agar (dehydriert)
Beschreibung
Kultivieren Sie Milchstreptokokken und deren Bakteriophagen und bestimmen Sie mit diesem Selektivnährboden die Koloniezahl von Streptococcus thermophilus aus Joghurt.
Kultivieren Sie Milchstreptokokken und ihre Bakteriophagen und bestimmen Sie mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ M17-Agar (dehydriert) selektiv die Koloniezahl von Streptococcus thermophilus aus Joghurt. M17-Agar basiert auf der von Terzaghi und Sandine beschriebenen Formulierung1 und wird als verbesserter Nährboden für das Wachstum und die Koloniezahlbestimmung von Milchstreptokokken und ihren Bakteriophagen empfohlen.
Milchstreptokokken sind anspruchsvoll im Nährstoffbedarf und erfordern komplexe Nährböden für optimales Wachstum2,3. Aufgrund derer homofermentativen Säurebildung muß der Nährboden gut gepuffert sein, um während des Wachstums der Kultur einen pH-Wert von 5,7 aufrechtzuerhalten. Diese Aufrechterhaltung des pH-Werts ist wichtig, da ein niedrigerer pH-Wert zur Schädigung und einer verringerten Gewinnung von Milchstreptokokken führen kann.
M17-Agar enthält Dinatrium-β-Glycerophosphat, das über eine ausreichende Pufferkapazität verfügt, um den pH-Wert von über 5,7 bei aktiv wachsenden Kulturen auch nach 24 Stunden bei 30 °C aufrechtzuerhalten. Dieser Puffer ermöglicht auch die Zugabe von Calcium, ohne dass sich Präzipitationen bilden. Der calciumhaltige Nährboden wird für den Nachweis der Bakteriophagen von Milchstreptokokken1 verwendet.
Shankar und Davies4 berichteten, dass M17-Agar für die Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Streptococcus thermophilus aus Joghurt geeignet sei, da die hohe Konzentration von Dinatrium-β-Glycerophosphat zu einer Unterdrückung von Lactobacillus bulgaricus führte. M17-Agar wurde von der International Dairy Federation für die selektive Koloniezahlbestimmung von Streptococcus thermophilus aus Joghurt empfohlen5,6.
M17-Agar eignet sich auch für die Züchtung und Stammhaltung von Starterkulturen für die Herstellung von Käse und Joghurt, da er deren Fähigkeit zur späteren Säurebildung in Milch weder bei 30°C noch bei 22°C negativ beeinflußt 1.
Eine weitere nützliche Eigenschaft dieses Agars ist die Fähigkeit, Streptokokken-Mutanten zu erkennen, die Lactose nicht fermentieren können1. Diese mutierten Lactose-negativen Stämme bilden deutlich kleinere Kolonien als der ursprüngliche Lactose-positive Stamm.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Industrienormen: IDF. |
| Beschreibung | M17-Agar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 10,4 l Medium |
Nur für Laboranwendungen