Learn More
Thermo Scientific™ M17-Bouillon (dehydriert)
Artikelnummer. 10739393
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10739393 500 g 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10739393
Marke: Thermo Scientific™ CM0817B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kultivieren Sie mit diesem Medium Milchsäure-Streptokokken und ihre Bakteriophagen.
Kultivieren Sie Milchstreptokokken und deren Bakteriophagen mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ M17-Bouillon (dehydriert). Die Verwendung von M17-Bouillon in Verbindung mit M17-Agar wird von Terzaghi und Sandine1 für den Bakteriophagen-Nachweis empfohlen.
Milchstreptokokken sind anspruchsvoll im Nährstoffbedarf und erfordern komplexe Medien für optimales Wachstum.2,3 Aufgrund derer homofermentativen Säurebildung muss das Medium gut gepuffert sein, um während des Wachstums der Kultur einen pH-Wert von 5,7 aufrechtzuerhalten. Diese Aufrechterhaltung des pH-Werts ist wichtig, da ein niedrigerer pH-Wert zur Schädigung und einer verringerten Gewinnung von Milchstreptokokken führen kann.
M17-Bouillon enthält Di-Natrium-Glycerophoshat, das über eine ausreichende Pufferkapazität verfügt, um den pH-Wert von über 5,7 aktiv wachsender Kulturen auch nach 24 Stunden bei 30 °C aufrechtzuerhalten. Dieses Puffermittel ermöglicht auch die Zugabe von Calcium, ohne dass ein Fällungsmittelkomplex gebildet wird. Das calciumhaltige Medium wird für den Nachweis der Bakteriophagen von Milchstreptokokken verwendet.1
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: IDF.
Beschreibung M17-Bouillon
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 13,4 l Medium
Nur für Laboranwendungen